Få mere at vide
Kinase Quench Buffer
Artikelnummer. 10033343
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10033343 1 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10033343 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. P2825
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Kinase Quench Buffer
Kinase Quench Buffer (500 mM EDTA) er en væsentlig komponent til kinaseassays ved hjælp af LanthaScreen™ teknologi. Kinase Quench Buffer bruges til at stoppe kinasereaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kinase Quench Buffer
Fysisk form Væske
Mængde 1 ml
Inkluderer Kinase Quench Buffer (500 mM EDTA i vand) kan sendes frossen eller ved stuetemperatur. Opbevar ved stuetemperatur (20-30 °C).