Få mere at vide
Invitrogen™ Kinase Buffer S (5X)
Beskrivelse
Kinase buffer that has been specially optimized for use with LRRK2 and LRRK2 mutants.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kinase Buffer S |
| Koncentration | 5X |
| Til brug med (udstyr) | LRRK2 og LRRK2 mutanter |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 4 ml |
| Inkluderer | 5X Kinase Buffer S kan sendes frossen eller ved stuetemperatur. Den bør opbevares ved stuetemperatur (20-30 °C). |