Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kinasebuffer II (5X)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
- Formulering: 100 mM MOPS, 50 mM magnesiumacetat, 5 mM DTT 5, 5 mM EDTA, 25 mM beta-glycerofosfat og 5 mM natriumorthovanadat, pH 7,4
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kinasebuffer II (5X) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 ml |
| Formulering | 100mM MOPS, 50mM magnesiumacetat, 5mM DTT 5, 5mM EDTA, 25mM betaglycerophosphat og 5mM natriumorthovanadat, pH 7,4 |
Kun til forskningsbrug