Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kinasebuffer I (5X)
Artikelnummer. 15444449
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444449 250 ml 250ml
15434449 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444449 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J61967.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til cellulær og molekylærbiologi applikationer
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Formulering: 100 mM Tris-HCl 100, 50 mM magnesiumchlorid, 5 mM dithiothreitol og 5 mM natriumorthovanadat, pH 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kinasebuffer I (5X)
Fysisk form Væske
Mængde 250 ml
Formulering 100 mM Tris-HCl 100, 50mM magnesiumchlorid, 5mM dithiothreitol og 5mM natrium orthovanadat, pH 7,4.
Kun til forskningsbrug