Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kinasebuffer I (5X)
Mængde:
100 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
- Formulering: 100 mM Tris-HCl 100, 50 mM magnesiumchlorid, 5 mM dithiothreitol og 5 mM natriumorthovanadat, pH 7,4
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kinasebuffer I (5X) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 ml |
| Formulering | 100 mM Tris-HCl 100, 50 mM magnesiumchlorid, 5 mM dithiothreitol og 5 mM natriumorthovanadat, pH 7,4. |
Kun til forskningsbrug