Få mere at vide
KIN1408, MedChemExpress
Beskrivelse
KIN1408 is an agonist of the RIG-1-like receptor (RLR) pathway and exhibits a broad-spectrum antiviral activity. KIN1408 exhibits activity against HCV, influenza A, dengue virus 2, Ebola, Nipah, and Lassa viruses.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KIN1408 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1903800-11-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H19F2N3O3S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 39 mg/mL (81.33 mM) |
| SMIL | COC1=CC=C(SC(NC(C2=CC=C(OC(F)F)C=C2)C3=C(O)C(N=CC=C4)=C4C=C3)=N5)C5=C1 |
| Vis mere |