Få mere at vide
Tocris Bioscience™ KIN001-266
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18705586
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18705586 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18705586 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6984/2
Potent and selective Tpl2 (MAP3K8) inhibitor
KIN001-266 is a potent and selective Tpl2 (Cot; MAP3K8) inhibitor (IC50 = 1.6 nM). It exhibits 6875-fold selectivity over EGFR. In vivo, it inhibits TNF-α production in a LPS-stimulated rat inflammation model. KIN001-266 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Chloro-4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[[[1-(1-ethyl-4-piperidinyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methyl]amino]-3-quinolinecarbonitrile
CAS 915363-56-3
Mængde 2 mg
Mål MAP3K8/Tpl2/COT
Molekylær formel C26H25Cl2FN8