Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Wettask™ Systemservietter til opløsningsmidler
Beskrivelse
- Disse industrielle vinduesviskere leveres i et viskerrulleformat for hurtig og nem genopfyldning
- Kompatibel med Kimtech™ Wettask™ dispenserspand til rullevisker (produktkode 7919)
- Hver enkelt rengøringsserviet måler 31,7 cm (L) x 30,5 cm (B)
- 6 genopfyldningspakker x 60 ark, hvid (360 i alt)
- Fremskreden Hydroknit™ teknologi sikrer, at vinduesviskerne er stærke og hurtigabsorberende
- De Kimtech™ Wettask™ Systemets unikke selvlukkende låg reducerer arbejdernes eksponering for skadelige VOC'er ved at holde systemet lukket hele tiden, hvilket hjælper med at forbedre sikkerheden ved at reducere spild
- ideel til industrielle miljøer, denne viskerrulle er ideel, hvor hygiejne og sikkerhed er af afgørende betydning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Industriel aftørring |
| Længde (engelsk) | 12,2'' |
| Længde (metrisk) | 48 cm |
| Bredde (engelsk) | 12,4'' |
| Bredde (metrisk) | 32 cm |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Farve | Hvid |
| Emballagemængde | 60 x 6 genopfyldningsbagside (360 i alt) |
| Sterilitet | Ikke steril |