Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Wettask™ DS Servietter til opløsningsmidler
Beskrivelse
- DS servietter til opløsningsmidler tilbyder en aftørringsopløsning designet til at rengøre og desinficere uden spray
- Genopfyldelig, lufttæt beholder rummer disse hygiejniske tørreservietter, som du kan tilføje dit valgte kemikalie eller desinfektionsmiddel - forbedrer sikkerheden ved at reducere risikoen for spild og hjælper med at kontrollere omkostningerne
- ideel til optimal infektionskontrol i sundhedsmiljøer
- Kompatibel til langvarig, fuldt mættet brug med pereddikesyre, hydrogenperoxid, methylethylketon, isopropanol, acetone, blegemiddel (natriumhypochlorit) og quats (kvaternære ammoniumforbindelser)
- Følg altid producentens instruktioner for fortynding, påføring og kontakttid
- Disse industrielle engangsservietter måler hver 15,2 cm (L) x 30,4 cm (B)
- 12 ruller x 55 hvide rengøringsservietter (660 i alt) og 1 beholder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Industriel aftørring |
| Længde (engelsk) | 10,6 tommer |
| Længde (metrisk) | 48 cm |
| Bredde (engelsk) | 13,2 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23.9 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Farve | Hvid |
| Emballagemængde | 55 x 12 ruller (60 i alt) |
| Sterilitet | Ikke steril |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?