Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ WetTask™ DS vinduesviskere
Artikelnummer. 17132242
Skift visning
Dimensioner (L x B):
30,4 x 15,2 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17132242 30,4 x 15,2 cm
1 options
Artikelnummer. 17132242 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00 DKK
    430.50 DKK / 6 ruller
    Spare 559.50 DKK
    56% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Til travle sundhedsmiljøer. Kimtech™ WetTask™ DS Viskere til brug med WetTask™ Dispensere 7918 og 7919.
  • Giver en gentagen brug, lufttæt system ved hjælp af gennemblødte klude
  • Styrer omkostninger og forbedrer sikkerheden ved at reducere spild, maksimerer effektivitet og produktivitet
  • Til infektionskontrol i travle sundhedsmiljøer og modstandsdygtig over for skimmelsvamp og bakterier
  • Kompatibel med en række mobile eller monterede dispenseringssystemer for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Specialvisker
Længde (engelsk) 10,43 tommer.
Længde (metrisk) 39.1 cm
Bredde (engelsk) 5,2''
Bredde (metrisk) 26.4 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 30,4 x 15,2 cm
Format Rulle
Til brug med (applikation) Perfekt til infektionskontrol i travle sundhedsmiljøer
Til brug med (udstyr) WetTask™ Rullevisker-dispenserspande (7918 og 7919)