Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech Science™ Delikate opgaveservietter
Artikelnummer. 15402680 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
20,5 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15402680 20,5 x 20 cm Pakke med 15
1 options
Artikelnummer. 15402680 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7558
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver højtydende rengøring i laboratoriet. Kimtech Science™ Delicate Task Wipes er velegnet til ISO Klasse 4 eller højere laboratoriemiljøer.
  • Ideel til rengøring af sarte glasvarer, instrumenter og overflader/dele
  • Med flerlags absorberingsevne og lavt fnugindhold til indviklet støvning
  • Dispenseret fra et POP-UP Box fleksibelt system, for hygiejne og kontrolleret adgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Light-duty Industrial Wiper
Længde (engelsk) 9.448 in.
Længde (metrisk) 40.1 cm
Bredde (engelsk) 9.448 in
Bredde (metrisk) 24 cm
Materiale AIRFLEX stof
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 20,5 x 20 cm
Emballagemængde 15 x 200 ark
Ply Multi Ply