Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Rene W4 vinduesviskere
Artikelnummer. p-200080451 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Dimensioner (L x B):
30,4 x 30,4 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12685606
Brand: Kimberly-Clark™ 7605
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse klude til tør aftørring af kritisk udstyr og overflader i farmaceutisk, højteknologisk bioteknologi, medicinsk udstyrsindustri og fødevareforarbejdningsindustri. Kimtech™ W4 Viskere er velegnede til ISO Klasse 4 eller højere renrumsmiljøer. Dobbelt pose med etui.
Viskere er termisk bundet uden lim eller binding og lige, rene, knivskårne kanter for at minimere fnug.
  • Lavt fnug, 100 % polypropylen hvide bundplader
  • Syre-, base- og opløsningsmiddelbestandig
  • Ideel til farmaceutiske, højteknologiske bioteknologier, medicinsk udstyr og fødevareindustrien
  • Velegnet til ISO Renrumsmiljøer i klasse 4 eller højere
  • 100 ark
  • Dobbelt-pose med kasseforing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 12,2''
Længde (metrisk) 32.7 cm
Bredde (engelsk) 12,4''
Bredde (metrisk) 32.7 cm
Materiale Paper (Papir)
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 30,4 x 30,4 cm
Emballagemængde 100 ark x 5 poser (500 i alt)