Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ M3-certificeret ansigtsmaske i posestil
Beskrivelse
- Fremragende bakterie- og partikelfiltrering for at undgå forurening.
- Velegnet til brug i ISO 3 eller højere renrumsmiljøer og laboratorier og forsynet med understøttende teknisk information for at demonstrere overholdelse af lovgivningen.
- Tilgængelig som hvide, ikke-sterile ansigtsmasker i andebilledpose-stil med sikre og to komfortable strikkede pandebånd og mellemrumsbeskyttelse til beskyttende halsdækning.
- Konstrueret af en beskyttende Bicosof™ indvendigt stof med en ensartet forsegling for at reducere dug og bevare klart udsyn.
- Indeholder ingen naturgummilatex eller silikone, hvilket reducerer risikoen for hudirritation for bæreren.
- Maskerne leveres i en enkelt universel størrelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Fastgørelsestype | Slips |
| Materiale | Polypropylen |
| Størrelse | Universel |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Pung |
| Certificeringer/compliance | ISO 14001, ISO 9001, CE CAT I, kun til industriel brug |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtereffektivitet | 3,0 mikron |
| Vis mere |