Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ M3 Ansigtsmasker i plisseret stil med bindebånd
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11752473
:
Indeholder: Bløde slips
Artikelnummer. 11752473
Brand: Kimtech™ 62466
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ansigtsmaske i plisseret stil med bindebånd, der giver fremragende bakterie- og partikelfiltrering for at undgå kontaminering. Yderlag af polyethylenfilm med lavt fnug. Kimtech™ M3 Pleat-Style Ansigtsmasker med bindebånd er latex- og silikonefri. Velegnet til brug i ISO 3 eller højere renrum.
  • Fremragende bakterie- og partikelfiltrering for at undgå forurening.
  • Yderlag af polyethylenfilm med lavt fnug.
  • Latex og silikone fri.
  • Velegnet til brug i ISO 3 eller højere renrum.
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Slips
Materiale Polyethylen
Størrelse Universel
Sterilitet Ikke steril
Stil Plisseret
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001, CE CAT I, kun til industriel brug
Engangs Engangsbrug
Filtereffektivitet 3,0 mikron
Inkluderer Bløde slips
Latex fri Ja
Model- 62466