Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ A8 Clean Overalls
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6976004
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15538881
Brand: Kimtech™ 47691
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opretholde ISO 7 klasse C eller højere renrumsmiljøer med åndbare, ultralette overalls. Kimtech™ A8 Clean Overalls er lavet af et højtydende, kemikalieresistent stof og kommer i komprimeret emballage for at spare plads i påklædningsrummet.
  • Højtydende kemikaliebestandigt stof
  • Innovativt, ultralet stof: 45 gsm
  • Åndbar
  • Meget behagelig
  • Komprimeret emballage for at spare plads i påklædningsrummet
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse Lille
Materiale SMS
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Tommelfingerløkke
Hals stil Halsbånd
Hætte type Uden hætte
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Ingen
Krave type Stående
Certificeringer/compliance PPE Cat III Type 5/6 (Beskyttelse mod partikler/begrænset stænkbeskyttelse), EN1149-1:1995 Antistatisk beklædningsgenstand
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer