Få mere at vide
Kimtech™ A8 Rene Overalls
Artikelnummer. 15598881
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15598881 4X-stor Pakke med 25
15538881 Lille Pakke med 25
15548881 Medium Pakke med 25
15558881 Større Pakke med 25
15568881 X-Large Pakke med 25
15578881 2X-stor Pakke med 25
15588881 3X-Large Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15598881 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 47697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2189.30 DKK
    1277.34 DKK / Pakke med 25
    Spare 911.96 DKK
    41% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Opretholde ISO 7 klasse C eller højere renrumsmiljøer med åndbare, ultralette overalls. Kimtech™ A8 Clean Overalls er lavet af et højtydende, kemikalieresistent stof og kommer i komprimeret emballage for at spare plads i påklædningsrummet.
  • Højtydende kemikaliebestandigt stof
  • Innovativt, ultralet stof: 45 gsm
  • Åndbar
  • Meget behagelig
  • Komprimeret emballage for at spare plads i påklædningsrummet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse 4X-stor
Køn Unisex
Materiale SMS
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Tommelfingerløkke
Hals stil Kravet
Hætte type Uden hætte
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Ingen
Krave type Stående
Certificeringer/compliance PPE Cat III Type 5/6 (Beskyttelse mod partikler/begrænset stænkbeskyttelse), EN1149-1:1995 Antistatisk beklædningsgenstand
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer
Renrumsklasse Class 100,000 (ISO 8)