Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A8 Clean Overalls
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Descrizione
- High performance chemical resistant fabric
- Innovative, ultra light fabric: 45 gsm
- Breathable
- Highly comfortable
- Compressed packaging to save space in the gowning room
Greener Choice Claims
- Environmental benefits include:
- Recyclable
Specifica
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
Size | Medium |
Material | SMS |
Color | White |
Disposable | Single-use |
Waist Style | Elastic |
Ankle Style | Elastic |
Cuff Style | Thumb Loop |
Neck Style | Collared |
Hood Type | Unhooded |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
File size: 1.6 MB
Be Your Best with Kimtech Cleanroom Gloves
File size: 9.3 MB
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A8 Clean Overalls >
Individuate un'opportunitĂ di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto