Få mere at vide
Kimtech™ A8 Rene Overalls
Beskrivelse
- Højtydende kemikaliebestandigt stof
- Innovativt, ultralet stof: 45 gsm
- Åndbar
- Meget behagelig
- Komprimeret emballage for at spare plads i påklædningsrummet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | Lille |
| Materiale | SMS |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke |
| Hals stil | Kravet |
| Hætte type | Uden hætte |
| Vis mere |