Få mere at vide
Kimtech™ A5 sterile renrumsoveralls
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11398031
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11398031 Medium Pakke med 25
11388031 Lille Pakke med 25
11308041 Større Pakke med 25
11318041 X-Large Pakke med 25
11328041 2X-stor Pakke med 25
11338041 3X-Large Pakke med 25
11348041 4X-stor Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11398031 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 88801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5003.30 DKK
    2343.30 DKK / Pakke med 25
    Spare 2660.00 DKK
    53% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile renrums-overalls med innovative Clean-Don™ teknologi til enklere aseptisk itagning. Kimtech™ A5 sterile renrumsoveralls egnet til EU GMP ISO 5 Grade A sterile renrum, overtræksdragten er individuelt vakuumpakket og lavet af let og åndbart stof.
Sikker overholdelse:
  • PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 (EU)
  • Type 5 og 6 certificeret
  • Certifikat for overensstemmelse og sterilitet ved lodtrækning tilgængelig online
  • Velegnet til brug i EU GMP ISO 5 Klasse A sterile renrumsmiljøer og laboratorier
  • Med avanceret Clean-Don™ teknologi til hurtig, enkel og kompatibel aseptisk itagning
  • Fremstillet af lavfnug, åndbar SMS stof med en kludlignende følelse
  • Kontamineringsbeskyttelse er sikret gennem højkvalitets sterilitetssikret materiale med sikre bånd
  • Individuelt vakuumpakket og effektivt dobbeltpose for at spare plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Medium
Materiale SMS
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Kravet
Hætte type Uden hætte
Lukketype Snap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Steril
Modstand Ingen
Certificeringer/compliance ISO 9001
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 13034:2005 - Begrænset stænkbeskyttelse, EN ISO 13982-1:2004 - Partikelbeskyttelse, CE CAT III, Kategori III PPE - CE Complex
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen