Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ A5 sterile renrumsoveralls
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11338041
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11338041
Brand: Kimtech™ 88805
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile renrums-overalls med innovative Clean-Don™ teknologi til enklere aseptisk itagning. Kimtech™ A5 sterile renrumsoveralls egnet til EU GMP ISO 5 Grade A sterile renrum, overtræksdragten er individuelt vakuumpakket og lavet af let og åndbart stof.
Sikker overholdelse:
  • PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 (EU)
  • Type 5 og 6 certificeret
  • Certifikat for overensstemmelse og sterilitet ved lodtrækning tilgængelig online
  • Velegnet til brug i EU GMP ISO 5 Klasse A sterile renrumsmiljøer og laboratorier
  • Med avanceret Clean-Don™ teknologi til hurtig, enkel og kompatibel aseptisk itagning
  • Fremstillet af lavfnug, åndbar SMS stof med en kludlignende følelse
  • Kontamineringsbeskyttelse er sikret gennem højkvalitets sterilitetssikret materiale med sikre bånd
  • Individuelt vakuumpakket og effektivt dobbeltpose for at spare plads
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse 3X-Large
Materiale SMS
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Halsbånd
Hætte type Uden hætte
Lukketype Snap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Steril
Modstand Ingen
Certificeringer/compliance ISO 9001
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 13034:2005 - Begrænset stænkbeskyttelse, EN ISO 13982-1:2004 - Partikelbeskyttelse, CE CAT III, Kategori III PPE - CE Complex
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen