Få mere at vide
Kimtech™ A5 sterile renrumsoveralls
Beskrivelse
Sikker overholdelse:
- PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 (EU)
- Type 5 og 6 certificeret
- Certifikat for overensstemmelse og sterilitet ved lodtrækning tilgængelig online
- Velegnet til brug i EU GMP ISO 5 Klasse A sterile renrumsmiljøer og laboratorier
- Med avanceret Clean-Don™ teknologi til hurtig, enkel og kompatibel aseptisk itagning
- Fremstillet af lavfnug, åndbar SMS stof med en kludlignende følelse
- Kontamineringsbeskyttelse er sikret gennem højkvalitets sterilitetssikret materiale med sikre bånd
- Individuelt vakuumpakket og effektivt dobbeltpose for at spare plads
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Kravet |
| Vis mere |