Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Procesviskere
Artikelnummer. p-8000652 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Ply:
1-ply
2-ply
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 tommer)
38 x 34 cm (15 x 13,4 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 160
Artikelnummer. 10748444
Brand: Kimberly-Clark™ 7643
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til specifikke opgaver i kontrollerede områder. Kimtech™ Process Wipers er ideelle til gentagen, fnugfri rengøring.
  • Ideel til gentagen, fnugfri rengøring med kemikalier og opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Procesvisker
Længde (engelsk) 13,77 tommer.
Længde (metrisk) 35.5 cm
Bredde (engelsk) 13,6''
Bredde (metrisk) 35.5 cm
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 38 x 34 cm (15 x 13,4 tommer)
Til brug med (applikation) Gentagen rengøring med kemikalier og opløsningsmidler, uden at efterlade fnug
Ply 1-ply