Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Procesviskere
Artikelnummer. 10748444 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Ply:
1-lags
2-lags
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 tommer)
38 x 34 cm (15 x 13,4 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 160
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ply Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10748444 1-lags Hvid 38 x 34 cm (15 x 13,4 tommer) Hver
10531163 2-lags Blå 30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 tommer) Pakke med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748444 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3065.00 DKK
    1071.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 1993.20 DKK
    65% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Designet til specifikke opgaver i kontrollerede områder. Kimtech™ Process Wipers er ideelle til gentagen, fnugfri rengøring.
  • Ideel til gentagen, fnugfri rengøring med kemikalier og opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Procesvisker
Længde (engelsk) 13,77 tommer.
Længde (metrisk) 35.5 cm
Bredde (engelsk) 13,6''
Bredde (metrisk) 35.5 cm
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 38 x 34 cm (15 x 13,4 tommer)
Til brug med (applikation) Gentagen rengøring med kemikalier og opløsningsmidler, uden at efterlade fnug
Ply 1-lags