Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Procesviskere
Artikelnummer. 10531163 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Ply:
1-lags
2-lags
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 tommer)
38 x 34 cm (15 x 13,4 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 160
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ply Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10531163 2-lags Blå 30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 tommer) Pakke med 160
10748444 1-lags Hvid 38 x 34 cm (15 x 13,4 tommer) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531163 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7644
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.00 DKK
    364.76 DKK / Pakke med 160
    Spare 540.24 DKK
    59% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Designet til specifikke opgaver i kontrollerede områder. Kimtech™ Process Wipers er ideelle til gentagen, fnugfri rengøring.
  • Ideel til gentagen, fnugfri rengøring med kemikalier og opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Procesvisker
Længde (engelsk) 16,14 tommer.
Længde (metrisk) 33 cm
Bredde (engelsk) 13 tommer
Bredde (metrisk) 23.5 cm
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 tommer)
Til brug med (applikation) Gentagen rengøring med kemikalier og opløsningsmidler, uden at efterlade fnug
Ply 2-lags