Få mere at vide
Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandsker, 30 cm, Ambidextrøs, Mørk Magenta
Artikelnummer. 17992871
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17992871 X-Small Pakke med 50
17972881 Lille Pakke med 50
17962881 Medium Pakke med 50
17912881 Større -
17902881 X-Large Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17992871 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 62100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.70 DKK
    75.18 DKK / Pakke med 50
    Spare 185.52 DKK
    71% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Med udvidet kemikalier og kemoterapi-præparater stænkbeskyttelse, Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandsker er pudderfri, ikke lavet med latex eller silikone og har en længere manchetlængde. Manchetter med perler og teksturerede fingerspidser muliggør fremragende håndtering under våde og tørre forhold.
  • Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandsker er bygget til videnskab, lavet til dig og designet til brug i laboratorier, biovidenskabelige applikationer og ikke-sterile farmaceutiske produktionsmiljøer.
  • Disse high-end ambidextrous pudderfri nitrilhandsker giver problemfri beskyttelse, når og hvor som helst det er nødvendigt.
  • Den optimerede nitrilformulering (acrylonitril-butadien) har udvidet kemikalier og kemoterapi-præparater stænkbeskyttelse uden at gå på kompromis med brugerens komfort.
  • Manchetter med perler og teksturerede fingerspidser muliggør fremragende håndtering af både våde og tørre materialer.
  • Disse handsker er blevet grundigt testet under strenge forhold og opfylder AQL 0.65 for vandtæthed, hvilket resulterer i en lav risiko for nålehuller.
  • Pulverfri, ikke lavet med latex eller silikone, Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandsker har også forlænget manchetlængde for ekstra håndledsbeskyttelse og er designet til at holde hænderne komfortable og beskyttede, mens de sikrer, at forskningsapplikationer kan udføres uden forurening.
  • Disse handsker er udpeget som PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordningen 2016/425 som bragt ind i britisk lov og ændret og er ideelle til brug i applikationer med højere risiko, ligesom de er godkendt til fødevarekontakt.
  • Genanvendelig gennem The RightCycle™ Program, hvor det er tilgængeligt.
Sikker overholdelse: - PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret; - EN ISO 374-1 Type B (JKOPT) Kemisk Stænkbeskyttelse; - EN 374-4 Modstandsdygtighed over for nedbrydning af kemikalier; - EN ISO 374-5 Beskyttelse af mikroorganismer og VIRUS; - ASTM D6978 Kemoterapi Stænkbeskyttelse; - ISO 10993 Biokompatibilitet; - Fødevarekontakt godkendt
Kimberly-Clark Professional™ personlige værnemidler er kun beregnet til brug på arbejdspladsen og skal bruges i overensstemmelse med alle gældende love og standarder for sundhed og sikkerhed ud over alle brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Det er vigtigt, at alle produktbrugsanvisninger og love og regler om brugen af hvert produkt følges, for at produktet kan hjælpe med at beskytte bæreren. Misbrug af personlige værnemidler kan resultere i skader, sygdom eller død. For korrekt produktvalg og brug bør enkeltpersoner søge rådgivning om arbejdsmiljø og sikkerhed hos en passende kompetent person.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie, Industri
AQL 0.65
Farve Lilla
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 7,5 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.19 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5,5 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.14 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril handsker
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 4,3 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Handske manchet stil Beaded
Længde (metrisk) 30 cm