Få mere at vide
Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandsker, 25 cm, Ambidextrous, Mørk Magenta
Beskrivelse
- Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandsker er bygget til videnskab, lavet til dig og designet til brug i laboratorier, biovidenskabelige applikationer og ikke-sterile farmaceutiske produktionsmiljøer.
- Disse high-end ambidextrous pudderfri nitrilhandsker giver problemfri beskyttelse, når og hvor som helst det er nødvendigt.
- Den optimerede nitrilformulering (acrylonitril-butadien) har udvidet kemikalier og kemoterapi-præparater stænkbeskyttelse uden at gå på kompromis med brugerens komfort.
- Manchetter med perler og teksturerede fingerspidser muliggør fremragende håndtering af både våde og tørre materialer.
- Disse handsker er blevet grundigt testet under strenge forhold og opfylder AQL 0.65 for vandtæthed, hvilket resulterer i en lav risiko for nålehuller.
- Pulverfri, ikke lavet med latex eller silikone, Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandsker er designet til at holde hænderne komfortable og beskyttede, samtidig med at de sikrer, at forskningsapplikationer kan udføres uden forurening.
- Disse handsker er udpeget som PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordningen 2016/425 som bragt ind i britisk lov og ændret og er ideelle til brug i applikationer med højere risiko, ligesom de er godkendt til fødevarekontakt.
- Genanvendelig gennem The RightCycle™ Program, hvor det er tilgængeligt.
Sikker overholdelse: - PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret; - EN ISO 374-1 Type B (JKOPT) Kemisk Stænkbeskyttelse; - EN 374-4 Modstandsdygtighed over for nedbrydning af kemikalier; - EN ISO 374-5 Beskyttelse af mikroorganismer og VIRUS; - ASTM D6978 Kemoterapi Stænkbeskyttelse; - ISO 10993 Biokompatibilitet; - Fødevarekontakt godkendt
Kimberly-Clark Professional™ personlige værnemidler er kun beregnet til brug på arbejdspladsen og skal bruges i overensstemmelse med alle gældende love og standarder for sundhed og sikkerhed ud over alle brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Det er vigtigt, at alle produktbrugsanvisninger og love og regler om brugen af hvert produkt følges, for at produktet kan hjælpe med at beskytte bæreren. Misbrug af personlige værnemidler kan resultere i skader, sygdom eller død. For korrekt produktvalg og brug bør enkeltpersoner søge rådgivning om arbejdsmiljø og sikkerhed hos en passende kompetent person.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Laboratorie, Industri |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Lilla |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |