Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ Opal™ Nitril handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7236175
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Artikelnummer. 17367659
Brand: Kimtech™ 62880
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse pulverfri, ambidextrøse Kimtech™ Opal™ Nitrilhandsker med perlemanchet og teksturerede fingerspidser beskytter mod kontaminering med kemiske sprøjt og mikroorganismefarer, mens de reducerer risikoen for TYPE I og IV handske-relaterede hudreaktioner.
  • Kimtech™ Opal™ Nitrilhandsker beskytter mod forurening med kemiske sprøjt og mikroorganismefarer og giver problemfri beskyttelse, når og hvor det tæller.
  • De pudderfrie handsker er ideelle til brug i forsknings- og produktionsfaciliteter, biovidenskab og ikke-sterile lægemiddelfremstillingsapplikationer.
  • Handskerne har en innovativ tilgang med en tynd nitrilpolymer med en spidstykkelse på kun 0,07 mm, men med fremragende trækstyrke, der er velegnet til streng procesbrug.
  • Nem at tage på, blød og behagelig Kimtech™ Opal™ nitrilhandsker er velegnede til længere brugstid.
  • Fraværet af naturgummilatex, svovl og vulkaniseringsmidler* reducerer risikoen for TYPE I og TYPE IV handskerelaterede hudreaktioner, hvilket beskytter både bæreren og påføringen.
  • Præcisionsfremstilling reducerer risikoen for kontaminering og sikrer, at nitrilhandskerne tilbyder høje niveauer af lovoverholdelse.
  • Manchetter med perler og teksturerede fingerspidser muliggør fremragende håndtering af både våde og tørre materialer, og de ambidextrøse handsker er blevet grundigt testet under strenge forhold.
  • Derudover betyder den tynde nitrilkonstruktion og effektive emballage, at de kemikalieresistente handsker kan reducere spild med op til 50 %.
  • Fås i flere størrelser: X-Small (62880), Small (62881), Medium (62883), Large (62883), X-Large (62884)
*Ingen svovl tilsat og formuleret uden følgende vulkaniseringskemikalier og acceleratorer: Thiuramer, thiazoler, guanidiner og carbamater.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 Micro Organism and Virus Protection
Accelerator gratis Yes
AQL 1.5
Farve Dark Blue
Engangs Single-use
Udvendig finish Partially Textured
Fingertykkelse (engelsk) 1.8 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.18 mm
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 2 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.05 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse X-Small
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 2 mil
Tykkelse (metrisk) 0.05 mm
Længde (engelsk) 9.45 in.
Længde (metrisk) 24 cm