Få mere at vide
Kimtech™ Opal™ Nitrilhandsker
Artikelnummer. 17387659
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17387659 Medium
17367659 X-Small
17377659 Lille
17397659 Større
17307669 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17387659 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 62882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.80 DKK
    157.78 DKK / Pakke med 200
    Spare 214.02 DKK
    57% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse pulverfri, ambidextrøse Kimtech™ Opal™ Nitrilhandsker med perlemanchet og teksturerede fingerspidser beskytter mod kontaminering med kemiske sprøjt og mikroorganismefarer, mens de reducerer risikoen for TYPE I og IV handske-relaterede hudreaktioner.
  • Kimtech™ Opal™ Nitrilhandsker beskytter mod forurening med kemiske sprøjt og mikroorganismefarer og giver problemfri beskyttelse, når og hvor det tæller.
  • De pudderfrie handsker er ideelle til brug i forsknings- og produktionsfaciliteter, biovidenskab og ikke-sterile lægemiddelfremstillingsapplikationer.
  • Handskerne har en innovativ tilgang med en tynd nitrilpolymer med en spidstykkelse på kun 0,07 mm, men med fremragende trækstyrke, der er velegnet til streng procesbrug.
  • Nem at tage på, blød og behagelig Kimtech™ Opal™ nitrilhandsker er velegnede til længere brugstid.
  • Fraværet af naturgummilatex, svovl og vulkaniseringsmidler* reducerer risikoen for TYPE I og TYPE IV handskerelaterede hudreaktioner, hvilket beskytter både bæreren og påføringen.
  • Præcisionsfremstilling reducerer risikoen for kontaminering og sikrer, at nitrilhandskerne tilbyder høje niveauer af lovoverholdelse.
  • Manchetter med perler og teksturerede fingerspidser muliggør fremragende håndtering af både våde og tørre materialer, og de ambidextrøse handsker er blevet grundigt testet under strenge forhold.
  • Derudover betyder den tynde nitrilkonstruktion og effektive emballage, at de kemikalieresistente handsker kan reducere spild med op til 50 %.
  • Fås i flere størrelser: X-Small (62880), Small (62881), Medium (62883), Large (62883), X-Large (62884)
*Ingen svovl tilsat og formuleret uden følgende vulkaniseringskemikalier og acceleratorer: Thiuramer, thiazoler, guanidiner og carbamater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 Beskyttelse af mikroorganismer og virus
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Farve Mørkeblå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 1,8 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.18 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 2 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.05 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 2 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.05 mm
Længde (engelsk) 9,45 tommer.
Længde (metrisk) 24 cm