Få mere at vide
Kimtech™ Opal™ Nitrilhandsker
Description
- Kimtech™ Opal™ Nitrilhandsker beskytter mod forurening med kemiske sprøjt og mikroorganismefarer og giver problemfri beskyttelse, når og hvor det tæller.
- De pudderfrie handsker er ideelle til brug i forsknings- og produktionsfaciliteter, biovidenskab og ikke-sterile lægemiddelfremstillingsapplikationer.
- Handskerne har en innovativ tilgang med en tynd nitrilpolymer med en spidstykkelse på kun 0,07 mm, men med fremragende trækstyrke, der er velegnet til streng procesbrug.
- Nem at tage på, blød og behagelig Kimtech™ Opal™ nitrilhandsker er velegnede til længere brugstid.
- Fraværet af naturgummilatex, svovl og vulkaniseringsmidler* reducerer risikoen for TYPE I og TYPE IV handskerelaterede hudreaktioner, hvilket beskytter både bæreren og påføringen.
- Præcisionsfremstilling reducerer risikoen for kontaminering og sikrer, at nitrilhandskerne tilbyder høje niveauer af lovoverholdelse.
- Manchetter med perler og teksturerede fingerspidser muliggør fremragende håndtering af både våde og tørre materialer, og de ambidextrøse handsker er blevet grundigt testet under strenge forhold.
- Derudover betyder den tynde nitrilkonstruktion og effektive emballage, at de kemikalieresistente handsker kan reducere spild med op til 50 %.
- Fås i flere størrelser: X-Small (62880), Small (62881), Medium (62883), Large (62883), X-Large (62884)
*Ingen svovl tilsat og formuleret uden følgende vulkaniseringskemikalier og acceleratorer: Thiuramer, thiazoler, guanidiner og carbamater.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 Beskyttelse af mikroorganismer og virus |
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Industrial, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Mørkeblå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 1,8 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.18 mm |
| Show More |