Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ M3 Pouch Style ansigtsmasker, strikkede pandebånd
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7237198
Sterilitet:
Steril
Filtereffektivitet:
97,2 % (PFE), 96 % (BFE)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11795495
Brand: Kimtech™ 62483
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ansigtsmasker i poseform med strikkede pandebånd er kompatible med ISO Klasse 3 og højere renrumsmiljøer. Individuelle masker i poser har et ydre lag af polyethylenfilm med lavt fnug, der giver beskyttelse mod forurening, og det bløde stof, der vender indad, giver komfort.
  • Anbefales til ISO Klasse 3 eller højere renrumsmiljøer
  • Smelteblæst polypropylen filtermedie
  • Designet i posestil har stort åndedrætsområde for maksimal komfort
  • Indvendigt modstående lag er lavet af BiCoSof materiale
  • Det ydre lag er lav-fnugende åbninger af polyethylenfilm
  • Dobbelt-sække
  • Ikke-steril version 18-999-4521
  • Gamma bestrålet med Sterility Assurance Level på 10-6 version 19-175-580
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Pandebånd
Materiale Polyethylen
Størrelse Standard
Sterilitet Steril
Stil Pung
Renrumsklasse Klasse 1 (ISO 3)
Filtereffektivitet 97,2 % (PFE), 96 % (BFE)
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi
Latex fri Ja
Model- 62483
Emballagetype Individuelt pakket
Porestørrelse 0,1μ m (PFE), 3μ m (BFE)
Serie KimTech™ M3