Få mere at vide
Kimtech™ M3 Pouch-stil ansigtsmasker, strikkede pandebånd
Artikelnummer. 11795495
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Filtereffektivitet:
97,2 % (PFE), 96 % (BFE)
Dimensione della confezione:
Pakke med 200
Codice prodotto. Sterilitet Filtereffektivitet Dimensione della confezione
11795495 Steril 97,2 % (PFE), 96 % (BFE) Pakke med 200
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11795495 Fornitore Kimtech™ N. del fornitore 62483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2908.40 DKK
    1602.03 DKK / Pakke med 200
    Spare 1306.37 DKK
    44% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ansigtsmasker i poseform med strikkede pandebånd er kompatible med ISO Klasse 3 og højere renrumsmiljøer. Individuelle masker i poser har et ydre lag af polyethylenfilm med lavt fnug, der giver beskyttelse mod forurening, og det bløde stof, der vender indad, giver komfort.
  • Anbefales til ISO Klasse 3 eller højere renrumsmiljøer
  • Smelteblæst polypropylen filtermedie
  • Designet i posestil har stort åndedrætsområde for maksimal komfort
  • Indvendigt modstående lag er lavet af BiCoSof materiale
  • Det ydre lag er lav-fnugende åbninger af polyethylenfilm
  • Dobbelt-sække
  • Ikke-steril version 18-999-4521
  • Gamma bestrålet med Sterility Assurance Level på 10-6 version 19-175-580
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Pandebånd
Materiale Polyethylen
Størrelse Standard
Sterilitet Steril
Stil Pung
Renrumsklasse Klasse 1 (ISO 3)
Filtereffektivitet 97,2 % (PFE), 96 % (BFE)
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi
Latex fri Ja
Model- 62483
Emballagetype Individuelt pakket
Porestørrelse 0,1μ m (PFE), 3μ m (BFE)
Serie KimTech™ M3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati