Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ M3 Ansigtsmasker i plisseret stil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7237197
Fastgørelsestype:
Ørebøjler
Slips
Bredde (metrisk):
18 cm
23 cm
Bredde (engelsk):
7,1''
9,1 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11742473
Brand: Kimtech™ 62465
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maske i lægstil fås med ørestropper eller bløde bindebånd. Foreslået til brug i ISO Klasse 3 og højere renrumsmiljøer.
  • Inderbeklædning i hvid BiCoSof™
  • Næsestykke lavet af helt lukket, blødt, formbart aluminium
  • Yderbeklædning lavet af klar polyethylenfilm
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Ørebøjler
Materiale Polyethylen
Størrelse Standard
Sterilitet Ikke steril
Stil Plisseret
Renrumsklasse Klasse 1 (ISO 3)
Engangs Engangsbrug
Filtereffektivitet 99,5 % (PFE), 98,7 % (BFE)
Til brug med (applikation) Halvleder, diskdrev, datalagring, integrerede kredsløb
Latex fri Ja
Model- 62465
Porestørrelse 0,1μ m (PFE), 3μ m (BFE)
Serie Kimtech™ M3
Bredde (engelsk) 7,1''
Bredde (metrisk) 18 cm