Få mere at vide
Kimtech™ M3 Plisse-stil ansigtsmasker
Beskrivelse
- Inderbeklædning i hvid BiCoSof™
- Næsestykke lavet af helt lukket, blødt, formbart aluminium
- Yderbeklædning lavet af klar polyethylenfilm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Fastgørelsestype | Ørebøjler |
| Materiale | Polyethylen |
| Størrelse | Standard |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Plisseret |
| Renrumsklasse | Klasse 1 (ISO 3) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtereffektivitet | 99,5 % (PFE), 98,7 % (BFE) |
| Vis mere |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?