Få mere at vide
Ansell Kimtech™ G3 sterile hvide nitrilhandsker
Artikelnummer. 17865375
Skift visning
Størrelse:
7.5
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17865375 7.5 200 par
1 options
Artikelnummer. 17865375 Leverandør Ansell Leverandørnr. 56891
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giv forbedret steril renrumsbeskyttelse mod en bred vifte af forurenende stoffer, kemikalier, vira og cytotoksiske lægemidler.
  • Innovativt partnerskab: Kimtech™ er din partner i at drive fremskridt, som en del af en arv af innovation og partnerskab med det videnskabelige samfund, er vi stolte af at tilbyde Kimtech™ G3 sterile hvide nitrilhandsker
  • Pålidelig beskyttelse: Når du har brug for en pålidelig renrumshandske, Kimtech™ er G3 Sterile White Nitrile Gloves et klogt valg
  • Forbedret forureningskontrol: Disse handsker giver forbedret steril renrumsbeskyttelse mod en bred vifte af forurenende stoffer, kemikalier, vira og cytotoksiske lægemidler
  • Antistatisk ydeevne: Med en AQL på 1,5 har de antistatisk-testede, latex- og silikonefri handsker en tekstureret finish for forbedret greb og følsomhed, samtidig med at de egner sig til dobbelt påførelse
  • Certificeret sterilitet: Kimtech™ G3 Sterile White Nitrile Gloves valideres til et sterilitetsgarantiniveau (SAL) på 10-6 og fungerer med et renlighedsniveau på maksimalt 950 partikler; 0,5 μm/cm2
  • Lav endotoksingaranti: Disse handsker indeholder lavt endotoksinindhold og opfylder FDA's fødevarekontakt- og USP 800-retningslinjer
  • Størrelsesspecifik pasform: Disse håndhandsker fås i forskellige størrelser og er klar til renrum
  • Proceseffektiv emballage: Dobbeltpakning i polyethylenposer sikrer, at dine processer og arbejdsgange kan fortsætte effektivt inden for ISO tre-etagers renrum og højere, herunder bioteknologi, aseptisk behandling, parenteral lægemiddel og oftalmiske produktionsmiljøer
  • Bæredygtig løsning: Disse nitrilhandsker er miljømæssigt ansvarlige og kan omdirigeres fra lossepladsen gennem Programmet RightCycle™
  • Pålidelig pålidelighed: Kimtech™ giver den beskyttelse og renlighed, du har brug for, til en overkommelig pris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk vurderet Yes
Renrumsklasse Klasse 1 (ISO 3)
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Hånd Specifikt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Handsker til kontrollerede omgivelser
Størrelse 7.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
Model- 56891
Serie Kimtech™ G3 Sterile
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 30.5 cm