Få mere at vide
Ansell Kimtech™ G3 sterile latexhandsker
Artikelnummer. 17885365
Skift visning
Størrelse:
9
Artikelnummer. Størrelse
17885365 9
1 options
Artikelnummer. 17885365 Leverandør Ansell Leverandørnr. 56849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5022.00 DKK
    2409.02 DKK / 200 par
    Spare 2612.98 DKK
    52% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Sterile håndspecifikke latexhandsker til renrumsapplikationer, 8 mil/0,20 mm tykke, 12 tommer/300 mm lange med perlekantede manchetter og teksturerede fingerspidser.
  • Betroet Partner: Kimtech™ er din partner i at drive fremskridt, og som en del af en arv af innovation og partnerskab med det videnskabelige samfund er vi stolte af at tilbyde Kimtech™ G3 sterile latexhandsker
  • Pålidelige sterile handsker: Når du har brug for en pålidelig steril latexhandske, Kimtech™ er G3 Sterile Latexhandsker et fremragende valg
  • Forbedret følsomt greb: Disse handsker har den fremragende taktile følsomhed, som latex er kendt for, indeholder lavt protein og endotoksin samt har teksturerede håndflader og fingerspidser for et sikkert greb
  • Fremhævet perlebeat manchet: De har en perlebesatte manchet for at forhindre nedrullening, måler 30 cm. lange og har en tykkelse på 8 mil
  • Fremstillet miljøvenlig: De er lavet af naturgummilatex, en vedvarende ressource
  • Fås i forskellige størrelser: Disse handsker fås i håndspecifikke par og er ikke egnede til de arbejdere og teknikere med latexallergi
  • Sikret pålidelig sikkerhed: Uanset om du har brug for en latexhandske til fremstilling af medicinsk udstyr, farmaceutiske produkter eller forskningslaboratorier, tilbyder G3 Sterile Latexhandsker beskyttelse, Kimtech™ du kan stole på
  • Tilbudt risikobeskyttelse: At bære de rigtige handsker kan hjælpe med at reducere risikoen for krydskontaminering og give en barriere mod stænk
  • Designet til brug i renrum: Kimtech™ G3 Sterile Latexhandsker anbefales til ISO renrumsmiljøer i klasse 3 eller højere (dobbelt pakket med cover-liner)
  • Miljømæssigt ansvarligt: Disse nitrilhandsker er miljømæssigt ansvarlige og kan omdirigeres fra lossepladsen gennem Programmet RightCycle™
  • Designet til beskyttelse: Kimtech™ Det giver dig den beskyttelse og renlighed, du har brug for, til en overkommelig pris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Renrumsklasse Klasse 1 (ISO 3)
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Finger Thickness (English) 8 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.2 mm
Hånd Ambidextrøs
Brug af laboratorium/renrum Renrum
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 8 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.2 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 9
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Model- 56849
Serie Kimtech™ Pure G3
Trækstyrke 24 MPa
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 30.5 cm