Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ G3 Latex Ambidextrous Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7161474
Størrelse:
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11690423
Brand: Kimtech™ HC445
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
G3 latex renrumshandsker giver følsom og fingernem beskyttelse i ISO Klasse 3 eller højere renrum. Tekstureret finish for forbedret taktil ydeevne.
  • Sikker overholdelse:
    • PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425
    • DA ISO 374-1:2016 Type C (K) Kemisk Stænkbeskyttelse
    • EN 374-4:2003 Modstandsdygtighed over for nedbrydning af kemikalier
    • DA ISO 374-5:2016 Mikroorganismer og virusbeskyttelse
    • Analysecertifikat tilgængeligt online
  • Latexmateriale af høj kvalitet giver høje niveauer af forureningsbeskyttelse mod mikroorganismer, kemikaliesprøjt, partikler og ekstraherbare materialer.
  • Velegnet til brug i ISO Klasse 3 eller højere renrum og forsynet med understøttende teknisk information for at demonstrere overholdelse af lovgivningen.
  • Handskerne er ikke-sterile, ambidextrøse, engangshandsker og en naturlig farve.
  • Tekstureret håndflade og fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer.
  • Manchetter med perler tilføjer styrke til handskerne, reducerer risikoen for at blive revet i stykker og øger deres holdbarhed, samtidig med at de reducerer nedrulningen for lettere at tage af og på.
  • Fremstillet af naturgummilatex vasket gentagne gange i ultrarent deioniseret vand og uden pulver, hvilket reducerer risikoen for hudirritation for bæreren.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001; CE CAT III; Kategori III PPE - CE Complex
Farve Neutral
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Latex
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Handske manchet stil Beaded
Længde (metrisk) 30 cm