Få mere at vide
Kimtech™ G3 Latex Ambidextrous Handsker
Beskrivelse
- Sikker overholdelse:
- PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425
- DA ISO 374-1:2016 Type C (K) Kemisk Stænkbeskyttelse
- EN 374-4:2003 Modstandsdygtighed over for nedbrydning af kemikalier
- DA ISO 374-5:2016 Mikroorganismer og virusbeskyttelse
- Analysecertifikat tilgængeligt online
- Latexmateriale af høj kvalitet giver høje niveauer af forureningsbeskyttelse mod mikroorganismer, kemikaliesprøjt, partikler og ekstraherbare materialer.
- Velegnet til brug i ISO Klasse 3 eller højere renrum og forsynet med understøttende teknisk information for at demonstrere overholdelse af lovgivningen.
- Handskerne er ikke-sterile, ambidextrøse, engangshandsker og en naturlig farve.
- Tekstureret håndflade og fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer.
- Manchetter med perler tilføjer styrke til handskerne, reducerer risikoen for at blive revet i stykker og øger deres holdbarhed, samtidig med at de reducerer nedrulningen for lettere at tage af og på.
- Fremstillet af naturgummilatex vasket gentagne gange i ultrarent deioniseret vand og uden pulver, hvilket reducerer risikoen for hudirritation for bæreren.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001; CE CAT III; Kategori III PPE - CE Complex |
| Farve | Neutral |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Materiale | Latex |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | Større |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Handske manchet stil | Beaded |
| Længde (metrisk) | 30 cm |