Få mere at vide
Ansell Kimtech™ G3 EvT Prime™ nitrilhandsker
Artikelnummer. 32178732 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
32178732 Medium
32178731 X-Small
32178736 Small
32178733 Large
32178734 X-Large
32178735 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 32178732 Leverandør Ansell Leverandørnr. 62007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1638.73 DKK
    1254.35 DKK / Pakke med 1000
    Spare 384.38 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
G3 EvT Prime™ nitrilhandsker er ikke-sterile, pudderfri, ambidextrøse og har teksturerede fingerspidser.
  • Hvid nitril renrumshandske
  • Dobbelt kloreret og dobbelt poset
  • Perlede manchetter
  • Amidfri
  • Ikke lavet af silikone
  • Genanvendeligt via programmet RightCycle™
  • Til brug i følgende industrier: Luftfart - Original udstyrsproduktion, Fremstilling af medicinsk udstyr, Halvlederproduktion, Farmaceutisk/Biotek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 3
Renrumsklasse Class 1 (ISO 3)
Accelerator gratis Yes
AQL 1.5
Farve White
Engangs Single-use
Udvendig finish Partially Textured
Finger Thickness (English) 4,7 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Controlled Environment Gloves
Størrelse Medium
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 4,7 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Mængde 1000/Cs. (10 boxes of 100)