Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Rene rengøringsviskere
Artikelnummer. 11872150
Dimensioner (L x B):
38,5 x 35,1 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11872150
Brand: Kimberly-Clark™ 7624
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Brug disse klude til tør aftørring af kritisk udstyr og overflader. Kimtech™ Pure Cleaning Wipers er ideelle til farmaceutisk, højteknologisk bioteknologi, medicinsk udstyrsindustri og fødevareforarbejdningsindustri.
Indpakket i en stænktæt, vandafvisende polypose for øjeblikkelig adgang til hygiejnisk beskyttede vinduesviskere i dit arbejdsområde. Velegnet til ISO Klasse 4 eller højere renrumsmiljøer.
  • Hvid
  • 1-lags
  • Kvartfoldet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 15,2 tommer
Længde (metrisk) 40.4 cm
Bredde (engelsk) 14.96 in
Bredde (metrisk) 38.7 cm
Materiale Paper (Papir)
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 38,5 x 35,1 cm
Format Kvart fold
Til brug med (applikation) Tør aftørring af kritisk udstyr og overflader i farmaceutisk, højteknologisk bioteknologi, medicinsk udstyrsindustri og fødevareforarbejdningsindustri
Ply 1-ply