Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Mikrofiber pudseklude
Beskrivelse
- Ideel til en række tørre poleringsopgaver
- Pakket i en stænksikker, vandafvisende polybag
- Genanvendelige klude
- Ideel i kontrollerede områder som transport, sundhedspleje og fremstilling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Polerklud |
| Længde (engelsk) | 15,4 tommer. |
| Længde (metrisk) | 39 cm |
| Bredde (engelsk) | 15,4 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 39 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Farve | Blå |
| Dimensioner (L x B) | 39 x 39 cm (15,4 x 15,4 tommer) |
| Emballagemængde | 25/kasse |
| Sterilitet | Ikke steril |