Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ Centerfeed-viskere
Artikelnummer. 17112242 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17112242 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17112242 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 61930
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Centerfeed, hvide viskere til aftørringsopgaver, hvor præcision og pålidelighed er afgørende. Kimtech™ Centrefeed Wipers for fremragende sugeevne og lav-fnug aftørring. Syre-, base- og opløsningsmiddelbestandig.
  • Konstrueret til kludlignende blødhed, fremragende absorberingsevne og lav-fnug aftørring med lavt ekstraherbare (ingen bindemidler eller overfladeaktive stoffer)
  • Designet til at fungere godt med opløsningsmidler, syre-, base- og opløsningsmiddelresistent)
  • Leveres i et centerfeed-system, hurtig påfyldning, let at rengøre dispenser Ideel til ethvert miljø, der kræver hurtig, nem og hygiejnisk adgang til vinduesviskere
  • Bruger:
    • Til en specifik opgave inden for kontrollerede områder som transport, sundhedspleje og produktion
    • Ideel til aftørringsopgaver, hvor præcision og pålidelighed er afgørende, såsom rene produktions- og printmiljøer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype Kraftig visker
    Længde (engelsk) 19,1 tommer.
    Længde (metrisk) 48.6 cm
    Bredde (engelsk) 7 tommer
    Bredde (metrisk) 17.8 cm
    Materiale Virgin træfiber
    Farve Hvid
    Oversigt 6 ruller x 225 ark, hvid (1.350 i alt)
    Til brug med (applikation) Velegnet til specifikke opgaver inden for kontrollerede områder som transport, sundhedspleje og fremstilling
    Emballagemængde 6 ruller x 225 ark (1.350 i alt)