Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Absorberende håndklæder
Artikelnummer. 10144914 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Artikelnummer. 10144914
Brand: Kimberly-Clark™ 7506
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Brug disse håndklæder til aftørringsopgaver, hvor der kræves lavt fnug eller brug af kemikalier. Kimtech™ Absorberende håndklæder er konstrueret til kritiske applikationer, der involverer opløsningsmidler, blæk og maling.
  • Foldede vinduesviskere er pakket ind i en stænktæt, vandafvisende polypose for øjeblikkelig adgang til hygiejnisk beskyttede vinduesviskere i dit arbejdsområde.
  • Kimtech™ tilbyder en række pålidelige, højtydende vinduesviskere, som hver er egnet til en specifik opgave inden for kontrollerede områder som transport, sundhedspleje og fremstilling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Absorberende håndklæde
Længde (engelsk) 18,9''
Længde (metrisk) 51 cm
Bredde (engelsk) 7,7 tommer
Bredde (metrisk) 40 cm
Materiale AIRFLEX stof
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 48 x 38 cm
Format Foldet
Til brug med (applikation) Aftørringsopgaver, hvor der kræves lav fnug eller brug af kemikalier Udviklet til kritiske applikationer, der involverer opløsningsmidler, blæk og maling