Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Interfold medicinske servietter
Beskrivelse
- Blød, stærk og absorberende
- Hvid i farven
- Designet til pleje- og sundhedsindustrien
- Også velegnet til laboratorier og videnskabsområder
- Dispenseres en ad gangen fra dispenserboksen
- 80 ark pr. karton
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mellemfoldsvisker |
| Længde (engelsk) | 10,62''. |
| Længde (metrisk) | 35.1 cm |
| Bredde (engelsk) | 10.62 in |
| Bredde (metrisk) | 27 cm |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 18,6 x 10,8 cm |
| Emballagemængde | 80 ark/karton |
| Vis mere |