Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimcare Industrie™ Premier håndrens
Artikelnummer. 12681346
Volumen (metrisk):
3,5 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 12681346
Brand: Kimberly-Clark™ 9522
Ideel til genopfyldning af dispensere i travle arbejdsmiljøer. Kimcare Industries™ PREMIER Hand Cleanser er en omkostningseffektiv og professionel løsning til at opretholde hygiejne og renlighed.
  • Grøn, let duftende flydende gel håndrens
  • Avanceret formel fjerner tung olie, fedt, tjære og det meste blæk
  • Indeholder Aloe Vera og andre naturlige fugtighedscreme, der hjælper med at nære huden
  • Omkostningseffektiv løsning
  • Til travle arbejdsmiljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndrens
Farve Grøn
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001
Dimensioner (L x B x H) 24.4 x 17.23 x 13.2 cm
Til brug med (applikation) Ideel til fjernelse af tung olie, fedt, tjære og det meste blæk.
Til brug med (udstyr) Kimberly-Clark Professional Håndrens dispenser
Længde (engelsk) 10,6 tommer
Længde (metrisk) 26.8 cm
Mængde 2 Pk.
Volumen (engelsk) 118,3 oz.
Volumen (metrisk) 3,5 l