Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimcare Industrie™ Diabolo håndrens
Volumen (metrisk):
3,5 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Til almindelig håndrensning
- Renser og plejer arbejdende hænder
- Afbalanceret pH-formel med blødgørende midler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndrens |
| Farve | Orange |
| Dimensioner (L x B x H) | 24.4 x 17.23 x 13.2 cm |
| Til brug med (udstyr) | Kimberly-Clark Professional dispenser til håndrens |
| Længde (engelsk) | 10,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 27.8 cm |
| Mængde | 2 Pk. |
| Volumen (engelsk) | 118,3 oz. |
| Volumen (metrisk) | 3,5 l |