Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Bearbejdet hals N-51A hætteglas af borosilikatglas med umonteret polyethylenlukning Artikelnummer.: 15374768
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Kimble™ Bearbejdet hals N-51A hætteglas af borosilikatglas med umonteret polyethylenlukning
Artikelnummer. p-311163
12 mL, 50 mm, 21 mm, 3.2 dr., Pakke med 432
Volumen (metrisk):
4 mL
12 mL
Højde (metrisk):
45 mm
50 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
21 mm
Volumen (engelsk):
1 dr.
3.2 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 432
Pakke med 864
Artikelnummer. 15374768
Brand: DWK Life Sciences 60975L3
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Bearbejdet hals OPTICLEAR™ hætteglas er fremragende til emballering af lægemidler. Fås i en række kapaciteter (4mL, 12mL, 20mL) i hyldepakker med 72 stk.
  • Halsene er bearbejdet til en præcis pasform med polyethylen-lukninger
  • Hætteglas og lukninger leveres i både paknings- og æskemængder
  • Leveres med lukket bund, todelte lukninger
  • Fremstillet af 51 ekspansionsborosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav
  • Valgmuligheder:
    • Kapacitet 4 ml / 1 dram: Højde 45 mm, OD 15 mm, kasse på 864
    • Kapacitet 12 ml / 3 dram: Højde 50 mm, OD 21 mm, kasse på 432
    • Kapacitet 20 ml / 5 dram: Højde 55 mm, OD 27 mm, kasse på 216
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Klassifikation B
    Farve Klar
    Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
    Materiale Borosilikatglas
    Volumen (metrisk) 12 mL
    Volumen (engelsk) 3.2 dr.
    Produktlinje Kimble
    Volumen (metrisk) i alt 12 mL
    Lukningsmateriale Polyethylen
    Lukketype Åbn bundprop
    Højde (metrisk) 50 mm
    Mængde 72 Pk.
    Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse B
    Type Hætteglas
    Produkttitel
    DWK Life Sciences Kimble™ Bearbejdet hals N-51A hætteglas af borosilikatglas med umonteret polyethylenlukning >