Beskrivelse
- Til brug med 13 og 20 mm serum-færdige flasker og hætteglas
- Universal grå chlorbutyl-formulering opfylder USP , EP og JP krav til globalt markedsførte farmaceutiske produkter
- Indeholder ingen blødgørere, 2-mercapto-benzothiazol, nitrosaminprækursorer eller naturgummilatex
- Anvendes til vandige opløsninger med et pH-område på 2 til 10
- PTFE-beklædning forbedrer den kemiske kompatibilitet og minimerer overfladeinteraktioner
Ordreinfo
Durometer 50.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP, EP, JP |
| Oversigt | Latex fri |
| Til brug med (applikation) | Til forskning og farmaceutiske emballageapplikationer |
| Til brug med (udstyr) | 20 mm GPI aluminiumspakning |
| Hårdhed | 50 Durometer |
| Mængde | 100/Cs. |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Grå |
| Diameter (metrisk) bund | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Vis mere |