Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Solide borosilikatglasperler til destillationssøjler
Artikelnummer. p-89700
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
1lb
Pakke med 3000
Artikelnummer. 15105205
Brand: DWK Life Sciences 135005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modstå angreb af væsker eller dampe
Kan bruges som blandingsperler, kogende sten eller pakning
Ordreinfo
Pakket i 1 lb. æsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) 5 mm