Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Solide borosilikatglasperler til destillationssøjler
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
1lb
Pakke med 3000
Beskrivelse
Kan bruges som blandingsperler, kogende sten eller pakning
Ordreinfo
Pakket i 1 lb. æsker
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |