Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Serum KG-35 Borosilicate Glass Aluminum Seal without Closure
Artikelnummer. p-307150
Kapacitet (metrisk):
200 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 15219383
Brand: DWK Life Sciences 61000G 200
Neutraglas™
  • No closure
  • GPI Neck Finish: 20A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6.76 oz., 200mL
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Kapacitet (engelsk) 6.76 oz.
Diameter (engelsk) 2.55 in.
Materiale Borosilicate Glass
Længde (metrisk) 114mm
Produkttype Serum Bottle
Længde (engelsk) 4.48 in.
Lukningsmateriale Aluminum
Lukkestørrelse 20A
Diameter (metrisk) 65 mm